Learn More
Pyridine-3,4-dicarboxylic acid, 98%
Codice prodotto. 11491978
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11491978
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14580.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 490-11-9 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 490-11-9
Formula molecolare C7H5NO4
Molecular Weight (g/mol) 167.12
Numero MDL MFCD00006392
InChI Key MUYSADWCWFFZKR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-pyridinedicarboxylic acid, cinchomeronic acid, chinchomeronic acid, 3,4-pyridinedicarboxylicacid, pyridine-3,4-dicarboxylicacid, unii-7389uzw5dy, 3,4-pyridindicarbons, cinchomeronsaure, pubchem2419, 3,4-dicarboxypyridine
PubChem CID 10273
ChEBI CHEBI:46860
IUPAC Name pyridine-3,4-dicarboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=NC=C1C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridine-3,4-dicarboxylic acid
Punto di fusione ∼255°C (decomposition)
Quantità 10 g
Beilstein 137242
Indice di Merck 14,2283
Peso formulazione 167.12
Percent Purity 98%