Learn More
Pyridine-3-sulfonic acid, 98+%
Codice prodotto. 11474434
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11474434
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13101.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 636-73-7 | C5H4NO3S | 158.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 636-73-7
Formula molecolare C5H4NO3S
Molecular Weight (g/mol) 158.15
Numero MDL MFCD00006381
InChI Key DVECLMOWYVDJRM-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 3-pyridinesulfonic acid, pyridine-3-sulphonic acid, 3-pyridylsulfonic acid, 3-pyridine sulfonic acid, 3-sulfopyridine, beta-sulfopyridine, 3-pyridinesulfonicacid, pubchem9608, pyridin-3-sulfonic acid, acmc-209nh7
PubChem CID 69468
SMILES [O-]S(=O)(=O)C1=CC=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridine-3-sulfonic acid
Punto di fusione ∼350°C (decomposition)
Quantità 25 g
Numero UN UN2585
Beilstein 120822
Sensibilità Light sensitive
IUPAC Name pyridine-3-sulfonic acid
Peso formulazione 159.16
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.