Learn More
Pyridine, 99+%, ACS reagent
Codice prodotto. p-216731 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
EcoSafPak™ Glass Bottle
Metal Drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
500mL
Codice prodotto. 10075970
Marca: Thermo Scientific Acros 418545000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 110-86-1 | C5H5N | 79.102 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-86-1
Formula molecolare C5H5N
Molecular Weight (g/mol) 79.102
Numero MDL MFCD00011732
InChI Key JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC Name piridina
SMILES C1=CC=NC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridine
Punto di fusione -42.0°C
Colore Colorless
Densità 0.9780g/mL
Punti di ebollizione 115.0°C to 116.0°C
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità 17°C
Imballaggio EcoSafPak™ Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.5085 to 1.5105
Intervallo percentuale saggio 99+%
Residuo dopo l'evaporazione 0.002% max.
Gravità specifica 0.978
Pressione del vapore Vapor Pressure: 20mbar at 20°C
Numero UN 1282
Viscosità 0.95 mPa.s (20°C)
Beilstein 20, 181
Acqua 0.1% max. (K.F.)
Fieser 01,958; 02,349; 04,414; 06,497; 11,448; 12,416; 13,293; 15,1; 17,153
Indice di Merck 15, 8081
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most other common, organic solvents
Peso formulazione 79.1
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pyridine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.