Learn More
Pyridine-d5, for NMR, with 0.03% TMS, 100.0 atom% D
Codice prodotto. 10326641 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
10 mL
25 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10mL
25mL
5mL
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10326641
Marca: Thermo Scientific Acros 351490050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 7291-22-7 | C5H5N | 84.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7291-22-7, 75-76-3
Formula molecolare C5H5N
Molecular Weight (g/mol) 84.13
Numero MDL MFCD00044639
InChI Key JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
Sinonimo pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c
PubChem CID 558519
IUPAC Name 2,3,4,5,6-pentadeuteriopyridine
SMILES [2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridine-d5
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome 100.0 atom% D
Densità 1.0500g/mL
Deuterio (D) 99.95% min.
Punto d'infiammabilità 20°C
Imballaggio Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.507
Acqua 0.02% max. (Coulometric)
Quantità 5 mL
Punto di fusione -41.0°C
Punti di ebollizione 114.4°C
Beilstein 20, III, 2305
Peso formulazione 84.14
Grado NMR
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pyridine-d5
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.