Learn More
Pyridine, Puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99.8% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15637260
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 15637260
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 827021L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss. p.a., ACS Reagent,≥99.8% (GC)
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridine
Punto di fusione -42°C (literature)
Nota nome Puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99.8% (GC)
CAS 110-86-1
CAS max % 100.0000%
Densità 0.983 g/mL at 20 °C; 0.978 g/mL at 25 °C(lit.)
Punti di ebollizione 115°C
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 20°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C5H5N
Formula lineare C5H5N
Numero MDL MFCD00011732
Numero UN UN1282
Beilstein 103233
Sinonimo azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
InChI Key JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=NC=C1
IUPAC Name piridina
Molecular Weight (g/mol) 79.102
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
Peso formulazione 79.1
Percent Purity >99.8%
Grado Reagente ACS