Learn More
Pyridine, puriss., Reag. Ph. Eur., Honeywell™
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Spécification
Spécification
| Materiale o nome chimico | Pyridine |
| CAS | 110-86-1 |
| Densità | 0.978g/mL at 25°C |
| Quantità | 1 L |
| Limite di esplosione | 0.124 |
| Punto d'infiammabilità | 17°C (62.6°F) |
| Punto di combustione | 899°F |
| Formula molecolare | C5H5N |
| Numero MDL | MFCD00011732 |
| Pressione del vapore | 10 mmHg (13.2°C), 20 mmHg (25°C) |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Pyridine
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: pyridine
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu