Learn More
Pyridostigmine bromide, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200097789
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 16490818
Marca: Medchem Express HYB0207A
MedChemExpress Pyridostigmine bromide is a parasympathomimetic and a reversible cholinesterase inhibitor.
Pyridostigmine bromide is a parasympathomimetic and a reversible cholinesterase inhibitor.
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridostigmine bromide
Forma fisica Solid
CAS 101-26-8
Colore White
Quantità 5 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H13BrN2O2
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (191.48 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 8.8 mg/mL (33.70 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES C[N+]1=CC=CC(OC(N(C)C)=O)=C1.[Br-]
Molecular Weight (g/mol) 261.12
Peso formulazione 261.12
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.