Learn More
Pyridoxine Hydrochloride, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15568114 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
Imballaggio:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
5g
Product Code. 15568114
missing translation for 'mfr': Avantor J.T.Baker 334301
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 58-56-0
Formula molecolare C8H12ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 205.638
InChI Key ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyridoxine hydrochloride, pyridoxine hcl, pyridoxol hydrochloride, vitamin b6, alestrol, becilan, benadon, hexavibex, hexermin, hexobion
PubChem CID 6019
ChEBI CHEBI:30961
IUPAC Name 4,5-bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol;hydrochloride
SMILES CC1=NC=C(C(=C1O)CO)CO.Cl
Specifications
Materiale o nome chimico Pyridoxine Hydrochloride
Imballaggio Wide Mouth Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 205.64
Grado FCC/USP