Learn More
Pyrimethamine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15648725 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15648725
Marca: Thermo Scientific Acros 461200010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 58-14-0
Formula molecolare C12H13ClN4
Molecular Weight (g/mol) 248.71
Numero MDL MFCD00057350
InChI Key WKSAUQYGYAYLPV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyrimethamine, chloridine, daraprim, chloridin, diaminopyritamin, 5-4-chlorophenyl-6-ethylpyrimidine-2,4-diamine, ethylpyrimidine, pirimetamina, chloridyn, malocide
PubChem CID 4993
ChEBI CHEBI:8673
IUPAC Name 5-(4-chlorophenyl)-6-ethylpyrimidine-2,4-diamine
SMILES CCC1=NC(N)=NC(N)=C1C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrimethamine
Punto di fusione 241.0°C
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (105°C, 4 h)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 248.71
Percent Purity 98%