Learn More
Pyrocatechol Violet Indicator, For Metal Titration, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15683830 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15683830
Marca: Honeywell-Fluka 326721G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Indicator for metal titration
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 115-41-3
Formula molecolare C19H14O7S
Molecular Weight (g/mol) 386.37
Numero MDL MFCD00005868
InChI Key RRRCKIRSVQAAAS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Catechol violet
PubChem CID 66993
IUPAC Name 4-[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]benzene-1,2-diol
SMILES OC1=CC=C(C=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrocatechol Violet
Punto di fusione 185°C
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 353938
Peso formulazione 386.38g/mol
Imballaggio Glass Bottle
Adeguatezza For metal titration
Intervallo di transizione visivo 6.5 to 8
Quantità 1 g
Forma fisica Powder