Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pyrocatechol Violet, pure, indicator grade
Codice prodotto. 11944671 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11944671
Marca: Thermo Scientific Chemicals 146540250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 115-41-3 | C19H14O7S | 386.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 115-41-3
Formula molecolare C19H14O7S
Molecular Weight (g/mol) 386.37
Numero MDL MFCD00005868
InChI Key RRRCKIRSVQAAAS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Pyrocatecholsulfonephthalein
PubChem CID 66993
IUPAC Name 4-[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]benzene-1,2-diol
SMILES OC1=CC=C(C=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrocatechol Violet
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, 2-methoxyethanol
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 441 to 449nm (in methanol)
Peso formulazione 386.36
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Estinzione specifica 375 (at lambda max, methanol) min.
Adeguatezza for complexometric det. of metal oxides: passes
Colore Brown or Green
Quantità 25 g
Forma fisica Metallic or Crystalline Powder