Learn More
Corning™ Pyroceram™ Hotplate Stirrer, 550°C, Glass Ceramic
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
BS 1363A o CEE7-7
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Superficie Pyroceram
- Il display digitale lampeggia al raggiungimento della temperatura e delle velocità di agitazione impostate
- Precisione della temperature di ±2°C
- Velocità di agitazione al ±5% dell'impostazione selezionata
- L'indicatore di superficie calda avverte quando l'unità è in funzione o troppo calda
- Il pannello anteriore angolato riduce al minimo i danni da fuoriuscite
Specifica
Specifica
| Materiale piastra superiore | Vetroceramica |
| Tensione | 230 V |
| Specifiche di sicurezza | Bright LED hot top icon lights up when top plate is over 60°C, even when heat control is turned off, two piece casting design deflects spills away from electronics and includes a built in mount for an optional 18 in. support rod |
| Requisiti elettrici | 230 V 50 Hz |
| Tipo di unità di controllo | Microprocessore |
| Modello | Modello PC-620D |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4.6 in. |
| Size | 25.4 x 25.4 cm |
| Altezza (sistema metrico) | 12.2 cm |
| Temperatura (sistema metrico) | Da 5° a 550 °C |
| Vedi altri risultati |