Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pyronin Y, pure, high purity biological stain
Codice prodotto. p-3776812 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10328100
Marca: Thermo Scientific Chemicals 200100010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 92-32-0 | C17H19ClN2O | 302.802 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 92-32-0
Formula molecolare C17H19ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 302.802
Numero MDL MFCD00011725
InChI Key INCIMLINXXICKS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo C.I. 45005, Pyronin G
PubChem CID 7085
ChEBI CHEBI:87347
IUPAC Name [6-(dimethylamino)xanthen-3-ylidene]-dimethylazanium;chloride
SMILES CN(C)C1=CC2=C(C=C1)C=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3O2.[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Pyronin Y
Nota nome Pure
Rapporto di assorbimento 1.23 to 1.7
Contenuto di colorante 50% min.
Beilstein 18, V,10, 181
Indice di Merck 15, 8119
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 546 to 551nm (in 50% ethanol)
Peso formulazione 302.79
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Colore Green
Quantità 1 g
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pyronin Y
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.