Learn More
Pyrophosphoryl chloride, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11358027
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
0.50g
25g
5g
Codice prodotto. 11358027
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 022362.02
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Pyrophosphoryl chloride serves as a reductive chlorination reagent used in the synthesis of quetiapine. It acts as a phosphorylating agent involved in nucleoside synthesis. It plays an important role in Vilsmeier formylation and glyoxylation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13498-14-1
Formula molecolare Cl4O3P2
Molecular Weight (g/mol) 251.745
Numero MDL MFCD00061542
InChI Key CNTIXUGILVWVHR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diphosphoryl chloride, pyrophosphoryl chloride, diphosphoryl tetrachloride, diphosphoric tetrachloride, pyrophosphoric tetrachloride, dichlorophosphoryl oxyphosphonoyl dichloride, pyrophosphoryl tetrachloride, pyrophosphorylchloride, phosphorodichloridic anhydride
PubChem CID 4432411
SMILES O=P(OP(=O)(Cl)Cl)(Cl)Cl
Specifica
Punti di ebollizione 101°C (10mmHg)
Materiale o nome chimico Pyrophosphoryl chloride
Punto di fusione -17°C
Colore Colorless through Yellow
Forma fisica Liquid
Quantità 0.5 g
Numero UN UN3264
Informazioni di solubilità Reacts violently with waterMiscible with most organic solvents.
Peso formulazione 251.76
Odore Acrid
Sensibilità Air & Moisture Sensitive
Densità 1.82g/mL