Learn More
Pyrrolidine-1-carboximidamide hydroiodide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-2705786
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
Codice prodotto. 10653403
Marca: Thermo Scientific Maybridge KM00683DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 102392-83-6
Formula molecolare C5H12IN3
Molecular Weight (g/mol) 241.076
Numero MDL MFCD00114285
InChI Key XPASGQSDLPDWNV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyrrolidine-1-carboximidamide hydroiodide, pyrrolidinecarboxamidine, iodide, c5h11n3.hi
PubChem CID 2794596
IUPAC Name pyrrolidine-1-carboximidamide;hydroiodide
SMILES C1CCN(C1)C(=N)N.I
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrrolidine-1-carboximidamide hydroiodide
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 241.07
Percent Purity 97%