Learn More
Pyruvate Dehydrogenase Kinase 1/PDK1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
259.00€ - 391.00€
Specifica
| Antigene | Pyruvate Dehydrogenase Kinase 1/PDK1 |
|---|---|
| Diluizione | ELISA 1:5000-1:10000 |
| Applicazioni | ELISA |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18659775
|
Novus Biologicals
NBP2-99975-100ul |
100 μg |
391.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18641796
|
Novus Biologicals
NBP2-99975-50ul |
50 μg |
259.00€
50µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Pyruvate Dehydrogenase Kinase 1/PDK1 Polyclonal antibody specifically detects Pyruvate Dehydrogenase Kinase 1/PDK1 in Human samples. It is validated for ELISASpecifica
| Pyruvate Dehydrogenase Kinase 1/PDK1 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Autophagy, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Hypoxia, Lipid and Metabolism, mTOR Pathway, Protein Kinase, Signal Transduction | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 5163 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| ELISA 1:5000-1:10000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| EC 2.7.11, EC 2.7.11.2, mitochondrial pyruvate dehydrogenase, lipoamide, kinase isoenzyme 1, PDH kinase 1, PDK1, PDK-1, PKB kinase, Pyruvate dehydrogenase kinase isoform 1, pyruvate dehydrogenase kinase, isoenzyme 1, pyruvate dehydrogenase kinase, isozyme 1, Pyruvate dehydrogenase lipoamide kinase isozyme 1, mitochondrial | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Pyruvate Dehydrogenase Kinase 1/PDK1 (Accession#: NP_002601.1; Ser29-Ala436) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |