Learn More
Pyrvinium pamoate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16468318
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Codice prodotto. 16468318
Marca: Medchem Express HYA0293
MedChemExpress Pyrvinium pamoate is an FDA-approved antihelmintic drug that inhibits WNT pathway signaling.
Pyrvinium pamoate is an FDA-approved antihelmintic drug that inhibits WNT pathway signaling.
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrvinium pamoate
Forma fisica Solid
CAS 3546-41-6
Colore Red
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H28N3.1/2C23H14O6
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Sinonimo Pyrvinium embonate
Informazioni di solubilità DMSO : 17.86 mg/mL (31.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[N+]1=C2C=CC(N(C)C)=CC2=CC=C1/C=C/C3=C(C)N(C4=CC=CC=C4)C(C)=C3.C[N+]5=C6C=CC(N(C)C)=CC6=CC=C5/C=C/C7=C(C)N(C8=CC=CC=C8)C(C)=C7.O=C(C9=C(O)C(CC%10=C%11C=CC=CC%11=CC(C([O-])=O)=C%10O)=C%12C=CC=CC%12=C9)[O-]
Molecular Weight (g/mol) 575.7
Peso formulazione 575.7
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.