missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyrvinium pamoate, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Descrizione
Pyrvinium pamoate is an FDA-approved antihelmintic drug that inhibits WNT pathway signaling.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Pyrvinium pamoate |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 3546-41-6 |
| Colore | Red |
| Quantità | 50 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C26H28N3.1/2C23H14O6 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| Sinonimo | Pyrvinium embonate |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 17.86 mg/mL (31.02 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto