Learn More
Tocris Bioscience™ QAQ Dichloride
Photoswitchable Nav, Kv and Cav channel blocker
Marca: Tocris Bioscience™ 5470/10
Descrizione
QAQ dichloride is a photoswitchable Nav, Cav and Kv channel blocker. Blocks channels in the trans conformation. Switches conformation from cis to trans at 500 nm and trans to cis at 380 nm. Normally membrane impermeant, but enters nociceptive neurons via ion channels activated by noxious stimuli, particularly TRPV1. Exhibits optically reversible local anesthesia in rats.Specifica
| QAQ dichloride | |
| 10 mg | |
| Solid |
| 2,2'-[1,2-Diazenediylbis(4,1-phenyleneimino)bis[N,N,N-triethyl-2-oxo-ethanaminium] dichloride | |
| Soluble to 50mM in water | |
| Bioactive Small Molecule |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use