Learn More
Qorpak™ Glass Bottle Beakers with Green Thermoset F217 and PTFE Caps
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
240 mL
Quantità:
24/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 24
Descrizione
- Designed with slight shoulder for easy pouring and handling
- Molded graduations in mL and ounces
- Made of clear glass
- For use with biological and pathological specimens
- For storage of industrial laboratory chemicals and reagents
Specifica
Specifica
| Capacità | 8 oz., 240 mL |
| Capacità (sistema metrico) | 240 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 8 oz. |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema imperiale) | 2.44 in. |
| Materiale | Glass |
| Quantità | 24/Cs. |
| Colore chiusura | Green |
| Altezza (sistema metrico) | 127 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 5 in. |
| Vedi altri risultati |