Learn More
Hellma™ QS Quartz Suprasil High Precision Macro Absorption Cells With PTFE Stopper
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
350 μL
7000 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Spécification
Spécification
| Tipo | Macro Absorption Cell |
| Capacità (sistema metrico) | 350 μL |
| Materiale | Quartz Suprasil |
| Materiale chiusura | PTFE |
| Larghezza (sistema metrico) interno | 9.5mm |
| Lunghezza del percorso | 1 mm |
| Wavelength Range | 200 to 2500 nm |
| Altezza (sistema metrico) | 52 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 12.5 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Photometric and Colorimetric Measurements |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu