Learn More
Hellma™ Celle ultra macro per assorbimento in quarzo Suprasil QS a elevata precisione con tappo in polietilene
Codice prodotto. 11716224
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 μL
100 μL
Materiale chiusura:
PE stopper
Descrizione:
Centre height: 15mm
Centre height: 8.5mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 11716224
Marca: Hellma™ 1052028540
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Designed to hold samples for spectroscopic experiments and optical analysis. Hellma™ Suprasil™ Quartz Ultra-Micro Cell Cuvettes come with either a PE stopper or open with pipette tips.
  • Very chemically resistant
  • Maintains shape, even at high temperatures up to approximately 1000°C
Specifica
Tipo Ultra-micro Absorption Cell
Descrizione Centre height: 8.5mm
Capacità (sistema metrico) 50 μL
Materiale Quartz Suprasil
Materiale chiusura PE stopper
Lunghezza del percorso 10 mm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm