Learn More
Hellma™ Celle ultra macro per assorbimento in quarzo Suprasil QS a elevata precisione con tappo in polietilene
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 μL
100 μL
Materiale chiusura:
PE stopper
Descrizione:
Centre height: 15mm
Centre height: 8.5mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- Very chemically resistant
- Maintains shape, even at high temperatures up to approximately 1000°C
Specifica
Specifica
| Tipo | Ultra-micro Absorption Cell |
| Descrizione | Centre height: 8.5mm |
| Capacità (sistema metrico) | 100 μL |
| Materiale | Quartz Suprasil |
| Materiale chiusura | PE stopper |
| Lunghezza del percorso | 10 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 45 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 12.5 mm |