Learn More
Hellma™ Celle micro per assorbimento QS Quartz Suprasil
Codice prodotto. 10100591
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
14,000 μL
17,500 μL
35000 μL
7000 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 10100591
Marca: Hellma™ 1002040
Designed to hold samples for spectroscopic experiments and optical analysis. Hellma™ Suprasil™ Quartz Micro Absorption Cell Cuvettes come with either a lid or PTFE cap to limit evaporation.
  • Very chemically resistant
  • Maintains shape, even at high temperatures up to approximately 1000°C
  • 80% transmission from 320 to 2500nm
Specifica
Tipo Macro Absorption Cell
Capacità (sistema metrico) 7000 μL
Materiale Quartz Suprasil
Larghezza (sistema metrico) interno 9.5mm
Lunghezza del percorso 20 mm
Wavelength Range 200 to 2500 nm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm