Learn More
Macherey Nagel Qualitative Analysis Test Papers
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
20 x 70 mm
Quantità:
200 Strips
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Descrizione
- Test papers allow the qualitative determination of ions and chemical compounds
- They are used to detect whether compounds tested for are present above the specific detection limit
- Some of the papers have specific applications
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Silver ions (AG +) |
| Quantità | 200 Strips |
| Tipo | Qualitative analysis test strips |
| Dimensioni (L x P) | 20 x 70 mm |