Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Qualitative/Technical Papers, Smooth, Discs, Grade 3 m/N
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
55 mm
70 mm
90 mm
230 mm
320 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Made of refined pulp and linters
- Medium fast filtering
- Non-sterile and bulk packed
Specifica
Specifica
| Peso base | 65 g/m2 |
| Formato | Disc |
| Materiale | Cotton Linters, Refined Pulp |
| Particle Retention | 7 to 10 μm |
| Velocità di filtraggio | 30 sec. |
| Grado | 3 m/N |
| Quantità | 100/Pk. |
| Spessore (sistema metrico) | 0.14 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 230 mm |