Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Qualitative/Technical Papers, Smooth, Discs, Grade 3 m/N
Codice prodotto. 15962910 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
55 mm
70 mm
90 mm
230 mm
320 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 15962910
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ FT3305320
Sartorius Stedim Biotech™ Qualitative/Technical Papers, Smooth, Discs, Grade 3 m/N are suitable for analytical and technical purposes where medium fast filtering is desirable.
  • Made of refined pulp and linters
  • Medium fast filtering
  • Non-sterile and bulk packed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Peso base 65 g/m2
Formato Disc
Materiale Cotton Linters, Refined Pulp
Particle Retention 7 to 10 μm
Velocità di filtraggio 30 sec.
Grado 3 m/N
Quantità 100/Pk.
Spessore (sistema metrico) 0.14 mm
Diametro (sistema metrico) 320 mm