Learn More
Socorex™ Qualitix™ Sterilization Pouch
Fits any small to mid-size sterilization device and provides easy and effective wrapping of items. Made of robust medical grade paper, they tightly close with self-sealing strip to maintain sterility. Content remains visible through PET/CPP transparent laminated film.
11.40€ - 105.00€
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità ISO 17665-06, ISO 11135, CE
Tipo di chiusura Self-adhesive
Materiale Paper
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Prezzo Quantità e disponibilità  
15710679
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Socorex™
3210.0816
83 x 160 mm
11.40€
pezzi 200
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15720679
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Socorex™
3210.0926
90 x 260 mm
17.10€
pezzi 200
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15730679
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Socorex™
3210.1326
135 x 260 mm
28.20€
pezzi 200
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15740679
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Socorex™
3210.1936
190 x 360 mm
50.85€
pezzi 200
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15750679
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Socorex™
3210.3040
300 x 395 mm
105.00€
pezzi 200
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Robust durable material
  • Quick content identification
  • Large self-sealing strip, easy to close
  • Chevron top seal for easy opening
  • Suitable for steam and EO gas sterilization
  • Two sterilization indicators
  • Five different sizes
  • Conformity to ISO 17665-06, ISO 11135, CE
Specifica
Specifica
Autoclavable
ISO 17665-06, ISO 11135, CE
Self-adhesive
Paper