Learn More
Sampling Systems™ Quality Control PharmaLabels
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Dimensions (LxW):
95 x 95 mm
150 x 150 mm
Colore:
Black
Blue
Green
Red
White
Yellow
Testo di visualizzazione:
Blank
Quality Control
Sampled
N. per confezione:
250/Pk.
500/Pk.
Dimensione della confezione:
1 rotolo
pezzi 250
pezzi 500
Descrizione
- Medium strength adhesive
- Large writing area
- Each roll individually packed
- FDA acceptable adhesive (CFR 175.105)
- Ideal for applications where the adhesive might come into contact with the product
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CFR 175.105 |
| Descrizione | Food Grade Adhesive |
| Colore | Blue |
| Materiale | Paper |
| Product Type | PharmaLabel |
| Testo di visualizzazione | Quality Control |
| N. per confezione | 500/Pk. |
| Temperature Range (Metric) | -40°C to +70°C |
| Dimensions (LxW) | 95 x 95 mm |