Learn More
Sampling Systems™ Quality Control PharmaLabels
Codice prodotto. 15879491 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Dimensions (LxW):
95 x 95 mm
150 x 150 mm
Colore:
Black
Blue
Green
Red
White
Yellow
Testo di visualizzazione:
Blank
Quality Control
Sampled
N. per confezione:
250/Pk.
500/Pk.
Dimensione della confezione:
1 rotolo
pezzi 250
pezzi 500
Codice prodotto. 15879491
Marca: Sampling Systems™ 8220P002
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Medium strength adhesion paper labels with a special FDA acceptable adhesive. Sampling Systems™ Quality Control PharmaLabels are ideal for applications where the adhesive might come into contact with the product.
  • Medium strength adhesive
  • Large writing area
  • Each roll individually packed
  • FDA acceptable adhesive (CFR 175.105)
  • Ideal for applications where the adhesive might come into contact with the product
Specifica
Certificazione/Conformità CFR 175.105
Descrizione Food Grade Adhesive
Colore Green
Materiale Paper
Product Type PharmaLabel
Testo di visualizzazione Quality Control
N. per confezione 250/Pk.
Temperature Range (Metric) -40°C to +70°C
Dimensions (LxW) 150 x 150 mm