Learn More
Macherey-Nagel™ Strisce per analisi semiquantitative Quantofix™ ammoniaca
Codice prodotto. 10587302 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Indicatore di colore:
Da giallo brillante ad arancione
Dimensione della confezione:
81g
Codice prodotto. 10587302
Marca: Macherey-Nagel™ 91315
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Allows for the quick and easy determination of ammonium in solutions. Macherey Nagel™ Quantofix™ Ammonium Test Strip Kits are semi-quantitative, come pre-calibrated and contain all necessary equipment and reagents.
  • Ready to use
  • Rapid: provides reliable results within 10 seconds
  • Excellent for industrial effluents and fertilizer-heavy rural farming areas
  • Precise: colour charts adjusted and checked using certified standard solutions
  • Shelf life: 2.5 years, store below 30°C
Specifica
Indicatore di colore Da giallo brillante ad arancione
Formato Strisce
Da utilizzare con (applicazione) Determinazione dell'ammonio
Graduazioni 0, 10, 25, 50, 100, 200, 400 mg /l NH4+
Quantità 100 Pack
Requisiti di stoccaggio 30 °C
Durata del test 10 sec.
Tipo Strisce per test semi-quantitativo
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • QUANTOFIX Ammonium
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium hydroxide solution