Learn More
Macherey-Nagel™ Strisce per analisi semiquantitative Quantofix™ arsenico, 10
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Indicatore di colore:
Da bianco a giallo/Marrone
Dimensione della confezione:
80g
Descrizione
As a naturally occurring element, arsenic is widely distributed in the Earth’s crust. In the natural environment it is most frequently present as inorganic arsenic compound in combination with sulphur or oxygen. Organic arsenic compounds can be used as pesticides. Arsenic is toxic and causes skin diseases, keratosis and melanomas.
- Arsenic levels in drinking water have to be monitored thoroughly
- Quantofix™ can reliably monitor the WHO threshold value of 0.01mg/L
- Rapid: most tests can be carried out in 10s to 120s
- Convenient: ready to use kits, pre-calibrated, contain all necessary equipment and reagents
- Precise: color charts adjusted and checked using certified standard solutions
- Shelf life: 2. 5 years, store below 30°C
Specifica
Specifica
| Indicatore di colore | Da bianco a giallo/Marrone |
| Formato | Strisce |
| Da utilizzare con (applicazione) | Determinazione dell'arsenico10 |
| Graduazioni | 0, 0.01, 0.025, 0.05, 0.1, 0.5 mg/l As3+/5+ |
| Include | Test strips, aluminum strip case with color chart, reagents in drop/measuring spoon caps, reaction vessel, syringe, needle |
| Quantità | 100 Pack |
| Requisiti di stoccaggio | 30 °C |
| Durata del test | 30 min. |
| Tipo | Strisce per test semi-quantitativo |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- QUANTOFIX Arsenic 10
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- MIXTURE LIST-Contiene: potassium permanganate, aminosulfonic acid (sulfamic acid),zinc powder (stabilizied)