Learn More
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Chromate Semi-quantitative Test Strips
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Indicatore di colore:
White to Violet
Dimensione della confezione:
50g
Descrizione
Convenient: ready to use kits, pre-calibrated, contain all necessary equipment and reagents
- Rapid: most tests can be carried out in 10s to 120s
- Convenient: ready to use kits, pre-calibrated, contain all necessary equipment and reagents
- Precise: color charts adjusted and checked using certified standard solutions
- Shelf life: 2. 5 years, store below 30°C
Specifica
Specifica
| Indicatore di colore | White to Violet |
| Formato | Strip |
| Da utilizzare con (applicazione) | Determination of Chromate |
| Graduazioni | 0, 3, 10, 30, 100mg/L CrO42- |
| Quantità | 100 Pack |
| Requisiti di stoccaggio | 30°C |
| Durata del test | 30 sec. |
| Tipo | Semi-qualitative Test Strip |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- QUANTOFIX Chromate
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Tossicità acuta Categoria 4
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.