Learn More
Macherey-Nagel™ Strisce per analisi semiquantitative Quantofix™ zinco
Codice prodotto. 10411591 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Indicatore di colore:
Da arancione a rosso
Dimensione della confezione:
81g
Codice prodotto. 10411591
Marca: Macherey-Nagel™ 91310
Allows for the quick and easy determination of zinc in solutions. Macherey Nagel™ Quantofix™ Zinc Test Strip Kits come pre-calibrated and contain all necessary equipment and reagents.
  • Rapid: most tests can be carried out in 10 to 120s
  • Excellent for checking plating baths in the metal plating industry
  • Precise: colour charts adjusted and checked using certified standard solutions
  • Shelf life: 2.5 years, store below 30°C
Specifica
Indicatore di colore Da arancione a rosso
Formato Strisce
Da utilizzare con (applicazione) Determinazione dello zinco
Graduazioni Zn 0, 2, 5, 10, 25, 50, 100 mg/l
Quantità 100 Pack
Requisiti di stoccaggio 30 °C
Durata del test 2 min.
Tipo Strisce per test semi-quantitativo
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • QUANTOFIX Zinc
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium hydroxide solution