missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 12K Flex OpenArray™ Block RNase P Kit
Sfoglia Tutto Applied Biosystems ProdottiDescrizione
The kit contains 2 RNase P arrays plus reagents. Each kit also comes with sufficient accessories to perform two experiments: 6 lids and plugs, 6 immersion fluid syringes, 2 carriers, 1 box of AccuFill™ System tips, and 384-well plates.
Specifica
Specifica
| Tipo di calibrazione | RNase P Calibration |
| Formato | 384-Well Plate |
| PCR Method | qPCR |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | QuantStudio™ 12k Flex |
| Linea di prodotti | OpenArray, QuantStudio |
| Product Type | 12K Flex Block Rnase P Kit |
| Quantità | 1 kit |
| Da utilizzare con (applicazione) | Gene Expression |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?