missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3D Digital PCR 20K Chip Kit v2

Codice prodotto. 16205090 Sfoglia Tutto Applied Biosystems Prodotti
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16205090

Marca: Applied Biosystems™ A26316

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Key component of the QuantStudio™ 3D Digital PCR System.

Manufactured from a silicon substrate and etched with 20,000 consistently-sized nanoscale reaction wells, the chip enables precise sample loading with an uncomplicated workflow. The QuantStudio 3D Digital PCR 20K Chip Kit v2 enables improved UV adhesive-free sealing. It requires use of the QuantStudio 3D™ Digital PCR Master Mix v2 and is fully-compatible with all QuantStudio 3D™ Digital PCR Instrument hardware and software. The QuantStudio 3D Digital PCR 20K Chip Kit v2 is designed to deliver accurate, sensitive, and precise digital PCR data on QuantStudio 3D Digital PCR instruments when combined with associated reagents and QuantStudio™ 3D Analysis Suite™ software.

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Content And Storage • 12 QuantStudio 3D Digital PCR 20K Chips v2
• 12 QuantStudio 3D Digital PCR Chip Lids v2
• 12 QuantStudio 3D Digital PCR Sample Loading Blades
• 3 syringes Immersion Fluid
• 3 Immersion Fluid Tips

Store at room temperature.
Da utilizzare con (apparecchiatura) QuantStudio™ 3D
Linea di prodotti QuantStudio
Product Type 3D Digital PCR Chip Kit
Da utilizzare con (applicazione) Real Time PCR (qPCR)
Shipping Condition Room Temperature
Descrizione Version 2
Quantità 12 chips

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato