Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ Absolute Q™ MAP16 Plate Kit and Master Mix
Codice prodotto. 17427823 Sfoglia Tutto Applied Biosystems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
12 plates
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17427823 12 plates Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17427823 Fornitore Applied Biosystems™ N. del fornitore A53301
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
A key component of the QuantStudio Absolute Q Digital PCR System powered by the patented microfluidic array plate (MAP) technology, enabling consistent and automated separation of the sample into 20,000 microchambers with industry leading <1% coefficient of variation (CV).
  • A key component of the QuantStudio Absolute Q Digital PCR System
  • System is powered by the patented microfluidic array plate (MAP) technology that enables consistent and automated separation of the sample into 20,000 microchambers with industry leading <1% coefficient of variation (CV)
  • QuantStudio Absolute Q MAP16 consumable uses microinjection-molded plates to overcome common challenges of inconsistency and high dead volume
  • Benefits of this approach include precise microchamber volume, consistent sample distribution, and greater than 98% of loaded volume analyzed
  • Includes QuantStudio Absolute Q DNA Master Mix optimized for use with the QuantStudio Absolute Q Digital PCR System and Applied Biosystems digital PCR (dPCR) assays
  • 5X formulation enables analysis of higher sample volumes and delivers accurate quantification of DNA targets without using a standard curve
  • Unparalleled precision and accuracy of the Absolute Q system provides confidence in measurements across replicates and experiments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre Includes Barcode
Da utilizzare con (applicazione) Digital PCR
Include 12 MAP16 Plates, Gaskets, Isolation Buffer, and Absolute Q™ DNA Digital PCR Master Mix
Quantità 12 plates
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • QS ABS Q MAP16 PLATE MMIX KIT
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methyl-3-isothiazolone, Proteinase, tritirachium album serine, Ethanol, Isopropanol
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures