Learn More
Jenway™ Quartz Cuvette
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 to 3.5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Quartz construction.
- Suitable for both UV and visible region spectrophotometry
Specifica
Specifica
| Tipo | Cuvette |
| Capacità (sistema metrico) | 2 to 3.5 mL |
| Materiale | Quartz |
| Lunghezza del percorso | 10 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 45 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 12.5 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | UV/Vis Spectrophotometry |