Learn More
Bel-Art™ Provette capillari EPR X-Band per campioni acquosi SP Scienceware™ Wilmad™
Codice prodotto. 15348608 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
Dimensione della confezione:
25 confezioni
Codice prodotto. 15348608
Marca: Bel-Art™ 660000040
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Chiudere l'estremità con una fiamma rovente o con cera d'api. Il tubo capillare EPR X-Band Bel Art SP Scienceware™ Wilmad™ per campioni acquosi viene spesso utilizzato in applicazioni EPR che richiedono la regolazione di campioni acquosi a livelli elevati di dB o nei casi di limitate dimensioni dei campioni.
  • Apertura su entrambe le estremità
  • Facile da sigillare alla fiamma o con cera d'api
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 1.2 mm
Diametro (sistema metrico) interno 1.0 mm
Quantità Confezione da 25
Modello Q-1.0X1.2