Learn More
Helios Italquartz Piastre di evaporazione in quarzo
Codice prodotto. 11715694
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
45 mL
85 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11715694
Marca: Helios Italquartz 61F00141
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Excellent for producing concentrated solutions or solid precipitates of a dissolved substance. Helios Italquartz™ Quartz Evaporating Dishes are resistant to thermal shock up to 1000°C.
  • Resistant to corrosion
  • Chemically inert to acids (except HF)
  • Without spout
Specifica
Capacità (sistema metrico) 45 mL
Materiale Quarzo
Forma Round
Tipo Piastra di evaporazione
Altezza (sistema metrico) 28 mm
Diametro (sistema metrico) 56 mm