Learn More
Helios Italquartz Piastre di evaporazione in quarzo
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
45 mL
85 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Resistant to corrosion
- Chemically inert to acids (except HF)
- Without spout
Specifica
Specifica
| Forma del fondo | Piatto |
| Capacità (sistema metrico) | 85 mL |
| Materiale | Quarzo |
| Forma | Round |
| Tipo | Piastra di evaporazione |
| Altezza (sistema metrico) | 27 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 75 mm |