Learn More
Hellma™ Quartz Suprasil Absorption Cells
Codice prodotto. 12075550
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3500 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12075550
Marca: Hellma™ 2201040
Solo null disponibili
Specifica
Tipo Absorption Cell
Capacità (sistema metrico) 3500 μL
Materiale Quartz Suprasil
Larghezza (sistema metrico) interno 9.5mm
Quantità 1 Each
Lunghezza del percorso 10 mm
Altezza (sistema metrico) 40 mm
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm