Learn More
Hellma™ Quartz Suprasil Demountable Cells
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
26 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Demountable Cells |
| Capacità (sistema metrico) | 26 μL |
| Materiale | Quartz Suprasil |
| Larghezza (sistema metrico) interno | 9mm |
| Quantità | 2/Pack |
| Lunghezza del percorso | 0.1 ±0.005 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 45 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 12.5 mm |