Learn More
Hellma™ Quartz Suprasil Macro Absorption Cells
Codice prodotto. 13405072
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
700 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13405072
Marca: Hellma™ 110240
Solo null disponibili
Specifica
Tipo Macro Absorption Cell
Capacità (sistema metrico) 700 μL
Materiale Quartz Suprasil
Larghezza (sistema metrico) interno 9.5mm
Quantità 1 Each
Lunghezza del percorso 2 mm
Altezza (sistema metrico) 52 mm
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm