Learn More
Hellma™ Cuvetta celle semi-micro Quartz Suprasil
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
45 mm
46 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- High UV transmission
- Low thermal expansion
Specifica
Specifica
| Tipo | Semi-micro Cell |
| Capacità (sistema metrico) | 1.4 mL |
| Materiale | Quartz Suprasil |
| Materiale chiusura | PTFE |
| Larghezza (sistema metrico) interno | 4mm |
| Quantità | 1Pack |
| Lunghezza del percorso | 10 mm |
| Wavelength Range | 260 to 2500 nm |
| Altezza (sistema metrico) | 46 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 12.5 mm |
| Vedi altri risultati |