Learn More
Hellma™ Quartz Suprasil Ultra-Micro Tray Cell
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.7 to 5 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Ultra-micro Tray Cell |
| Capacità (sistema metrico) | 0.7 to 5 μL |
| Materiale | Quartz Suprasil |
| Quantità | 1 Each |
| Lunghezza del percorso | 0.2 or 1 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 68.5, 75, 80 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 12.5 mm |