Learn More
Hellma™ Quartz Suprasils Macro Absorption Cells
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
26 μL
35,000 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Macro Absorption Cell |
| Capacità (sistema metrico) | 35,000 μL |
| Materiale | Quartz Suprasil |
| Larghezza (sistema metrico) interno | 9.5mm |
| Quantità | 1 Each |
| Lunghezza del percorso | 100 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 45 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 12.5 mm |