Learn More
Bel-Art™ Quaver™ and Quaverette™ Vibrating Spatulas
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Spatola, vibrante, Quaver™
Spatola, vibrante, Quaverette™
Materiale della lama:
Acciaio inox
Forma:
Flat, Curved End
Narrow
Lunghezza (sistema imperiale):
7 in.
8,25 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- La rotazione della rotellina dentata fa vibrare la spatola, offrendo all'utente il controllo del trasferimento dalla spatola al piatto per pesata
- Aggiunta accurata di materiali preziosi in base alle necessità
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Forma | Flat, Curved End |
| Rivestimento | FEP in Teflon™ marrone Fluo-Kem™ |
| Certificazione/Conformità | FDA |
| Product Type | Spatola, vibrante, Quaver™ |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Piatto di pesatura, navicella per pesata o contenitore |
| Da utilizzare con (applicazione) | Trasferimento accurato di piccole quantità di materiale, preciso controllo del trasferimento dei campioni dalla lama al piatto o alla navicella per pesata |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 7 in. |
| Materiale della lama | Acciaio inox |
| Include | Estremità ad angolo, rotellina dentata |
| Vedi altri risultati |