Learn More
Quercetin hydrate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
28.10€ - 156.00€
Identificatori chimici
CAS | 849061-97-8 |
---|---|
Formula molecolare | C15H10O7 |
Molecular Weight (g/mol) | 302.24 |
Numero MDL | MFCD03847906 |
InChI Key | REFJWTPEDVJJIY-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | quercetin hydrate, 2-3,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-4h-chromen-4-one hydrate, quercetinhydrate, quercetine sophoretin /, regid_for_cid_747934, regid_for_cid_16212154, 3,3;,4;,5,7-pentahydroxyflavon, 2-3,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxychromen-4-one, hydrate |
PubChem CID | 16212154 |
IUPAC Name | 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxychromen-4-one;hydrate |
SMILES | OC1=CC(O)=C2C(OC(=C(O)C2=O)C2=CC(O)=C(O)C=C2)=C1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10484375
|
Thermo Scientific Acros
174070100 |
10 g | Glass bottle |
28.10€
10g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10604862
|
Thermo Scientific Acros
174070250 |
25 g | Glass bottle |
46.50€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10614862
|
Thermo Scientific Acros
174071000 |
100 g | Glass bottle |
156.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
849061-97-8 | |
302.24 | |
REFJWTPEDVJJIY-UHFFFAOYSA-N | |
16212154 | |
OC1=CC(O)=C2C(OC(=C(O)C2=O)C2=CC(O)=C(O)C=C2)=C1 |
C15H10O7 | |
MFCD03847906 | |
quercetin hydrate, 2-3,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-4h-chromen-4-one hydrate, quercetinhydrate, quercetine sophoretin /, regid_for_cid_747934, regid_for_cid_16212154, 3,3;,4;,5,7-pentahydroxyflavon, 2-3,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxychromen-4-one, hydrate | |
2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxychromen-4-one;hydrate |
Specifica
Quercetin hydrate | |
>300°C | |
Authentic | |
C15H10O7 | |
18, 242 | |
quercetin hydrate, 2-3,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-4h-chromen-4-one hydrate, quercetinhydrate, quercetine sophoretin /, regid_for_cid_747934, regid_for_cid_16212154, 3,3;,4;,5,7-pentahydroxyflavon, 2-3,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxychromen-4-one, hydrate | |
REFJWTPEDVJJIY-UHFFFAOYSA-N | |
2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxychromen-4-one;hydrate | |
16212154 | |
95% |
849061-97-8 | |
Yellow | |
94% min. (HPLC) | |
MFCD03847906 | |
14, 8034 | |
Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,pyridine,,glacial acetic acid | |
OC1=CC(O)=C2C(OC(=C(O)C2=O)C2=CC(O)=C(O)C=C2)=C1 | |
302.24 | |
302.24 | |
Crystalline Powder |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Toxic if swallowed.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wash face,hands and any exposed skin thoroughly after handling.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'rtecsNumber' : LK8950000
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Quercetin hydrate
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
RUO – Research Use Only