Learn More
Quercetin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16491719
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 16491719
Marca: Medchem Express HY18085
MedChemExpress Quercetin, a natural flavonoid, is a stimulator of recombinant SIRT1 and also a PI3K inhibitor with IC50 of 2.4 μM, 3.0 μM and 5.4 μM for PI3K γ, PI3K δ and PI3K β, respectively.
Quercetin, a natural flavonoid, is a stimulator of recombinant SIRT1 and also a PI3K inhibitor with IC50 of 2.4 μM, 3.0 μM and 5.4 μM for PI3K γ, PI3K δ and PI3K β, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Quercetin
CAS 117-39-5
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H10O7
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (330.86 mM) ∣Ethanol : 16.67 mg/mL (55.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C(C2=CC=C(O)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C3C1=O
Molecular Weight (g/mol) 302.24
Peso formulazione 302.24
Percent Purity 96.84%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.